Ethyl dichlorophosphite 98%, in astine
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1498-42-6
Molecular Formula: CH3CH2OPCl2
Formula Weight: 146.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Acrid
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1697483
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00000525
Formula:
C₂H₅Cl₂OP Punto di ebollizione: 117…118 °C Densità: 1,284 Flash Pt: 4 °C (39 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000525 CAS Number: 1498-42-6 EINECS: 216-098-5 UN: 2924 ADR: 3,II |