Stampa…
2-Naphthylacetonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L09384.06 L09384.14
L09384.06EA 66.7 EUR
L09384.06 L09384.14
2-Naphthylacetonitrile ≥97%
2-Naphthylacetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 7498-57-9 Molecular Formula: C12H9N Formula Weight: 167.21 Melting Point: 82-84° Boiling Point: 303° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00004122
Formula: C₁₂H₉N
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Punto di ebollizione: 303 °C
Punto di fusione: 82…84 °C
Densità: 1,092
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004122
CAS Number: 7498-57-9
EINECS: 231-352-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III