1-Naphthylacetonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(Naphthalen-1-yl)acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 132-75-2
Molecular Formula: C12H9N
Formula Weight: 167.21
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₉N Peso molecolare: 167,21 g/mol Punto di ebollizione: 180…182 °C (9 mmHg) Punto di fusione: 33…35 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004041 CAS Number: 132-75-2 EINECS: 205-078-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...