Diethyl (4-methylbenzyl)phosphonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 3762-25-2
Molecular Formula: C12H19O3P
Formula Weight: 242.26
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₁₉O₃P Punto di ebollizione: 146…148 °C (0,6 mmHg) Densità: 1,070 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041385 CAS Number: 3762-25-2 EINECS: 223-180-4 |