Stampa…
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromobenzo[d][1,3]dioxole
307680250 307681000
ACRO307680250EA 73.8 EUR
ACRO307680250 ACRO307681000
5-Bromo-1,3-benzodioxole 97%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Formula: C₇H₅BrO₂
Peso molecolare: 201,02 g/mol
Punto di ebollizione: 85…86 °C (1 mmHg)
Densità: 1,66 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005821
CAS Number: 2635-13-4
EINECS: 220-123-5
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5820 to 1.5850 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %