3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 85068-32-2
Molecular Formula: C10H5F6N
Formula Weight: 253.15
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₅F₆N Peso molecolare: 253.15 g/mol Densità: 1.420 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009904 CAS Number: 85068-32-2 EINECS: 285-294-0 UN: 3276 ADR: 6.1 III |