Stampa…
Triethyl-2-phosphonoppentanoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)pentanoate
30413.04 30413.09
30413.04EA 130 EUR
30413.04 30413.09
Triethyl-2-phosphonoppentanoate ≥98%
Triethyl-2-phosphonoppentanoate
Purity: 98% CAS No.: 35051-49-1 Molecular Formula: C11H23O5P Formula Weight: 266.27 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless MDL No.: MFCD00015163
Formula: C₁₁H₂₃O₅P
Peso molecolare: 266,27 g/mol
Punto di ebollizione: 98 °C (2 mmHg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015163
CAS Number: 35051-49-1