Trimethyl phosphonoacetate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₁₁O₅P Punto di ebollizione: 108°C Flash Pt: 70°C |
MDL Number:
MFCD00008452 CAS Number: 5927-18-4 EINECS: 227-663-0 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |