Trimethyl phosphonoacetate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5927-18-4
Molecular Formula: C5H11O5P
Formula Weight: 182.11
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4370
Boiling Point: 119-120°/1mm
Beilstein Reference: 1865177
MDL No.: MFCD00008452
Formula:
C₅H₁₁O₅P Punto di ebollizione: 119…120 °C (1 mmHg) Densità: 1,263 Flash Pt: 70 °C (158 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008452 CAS Number: 5927-18-4 EINECS: 227-663-0 |