Triethyl-2-phosphonopropionate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₉H₁₉O₅P Punto di ebollizione: 144°C Flash Pt: 88°C |
MDL Number:
MFCD00009159 CAS Number: 3699-66-9 EINECS: 223-033-4 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |