Stampa…
Triethyl-2-phosphonopropionate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
174360100 174360500
ACRO174360100EA 52.5 EUR
ACRO174360100 ACRO174360500
Triethyl-2-phosphonopropionate 98%
Triethyl-2-phosphonopropionate
Formula: C₉H₁₉O₅P
Punto di ebollizione: 143…144 °C (12 mmHg)
Densità: 1,11 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009159
CAS Number: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %