tert-Butyl (diethylphosphono)acetate 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
tert-Butyl 2-(diethoxyphosphoryl)acetate, Diethyl(2-tert-butoxycarbonylmethyl)phosphonate
Purity: 95%
CAS No.: 27784-76-5
Molecular Formula: C10H21O5P
Formula Weight: 252.25
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₂₁O₅P Punto di ebollizione: 100…103 °C (1,5 mmHg) Densità: 1,074 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00075414 CAS Number: 27784-76-5 |