Stampa…
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitrile 97
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
B24247.06 B24247.14
B24247.06EA 43.5 EUR
B24247.06 B24247.14
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitrile 97
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acetonitrile
Purity: 97% CAS No.: 13338-63-1 Molecular Formula: C11H13NO3 Formula Weight: 207.23 Melting Point: 75-79° Beilstein Reference: 2214548 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001912
Formula: C₁₁H₁₃NO₃
Peso molecolare: 207.23 g/mol
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001912
CAS Number: 13338-63-1
EINECS: 236-388-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III