Stampa…
2-Propyl-2-oxazoline ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P1739-1G P1739-5G
TCIAP1739-1GEA 61 EUR
TCIAP1739-1G TCIAP1739-5G
2-Propyl-2-oxazoline ≥98.0% (by GC)
2-Propyl-2-oxazoline
Formula: C₆H₁₁NO
Punto di ebollizione: 147°C
MDL Number: MFCD02684776
CAS Number: 4694-80-8
EINECS: 225-156-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08765e367c7fa3c99fcc49a75e2a766cb1e31a6c&vid=08765e367c7fa3c99fcc49a75e2a766cb1e31a6c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %