Stampa…
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50554.03 H50554.06
H50554.03EA 133 EUR
H50554.03 H50554.06
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline 95%
4-Chloro-7-fluoro-2-methylquinoline
Purity: 95% CAS No.: 18529-04-9 Molecular Formula: C10H7ClFN Formula Weight: 195.63 MDL No.: MFCD00272333
Formula: C₁₀H₇ClFN
Peso molecolare: 195,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272333
CAS Number: 18529-04-9