Stampa…
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H50539.03 H50539.06
H50539.03EA 75.3 EUR
H50539.03 H50539.06
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline ≥99%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Purity: 99% CAS No.: 49713-56-6 Molecular Formula: C10H5ClF3N Formula Weight: 231.61 MDL No.: MFCD00153106
Formula: C₁₀H₅ClF₃N
Peso molecolare: 231,61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153106
CAS Number: 49713-56-6