Stampa…
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥87.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B2545-25G B2545-5G
TCIAB2545-25GEA 138 EUR
TCIAB2545-25G TCIAB2545-5G
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene ≥87.0% (by GC)
1-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃BrF₆
Punto di ebollizione: 158°C
Punto di fusione: 5°C
MDL Number: MFCD03094336
CAS Number: 7617-93-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e393aadde19532c02bdbd0c57638046d53dd26e&vid=4e393aadde19532c02bdbd0c57638046d53dd26e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 87.0 %