4'-Fluoro-2-methylpropiophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 26393-91-9
Molecular Formula: C10H11FO
Formula Weight: 166.19
Refractive Index: 1.4980
Formula:
C₁₀H₁₁FO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04038305 CAS Number: 26393-91-9 |