Stampa…
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Benzoyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one
H0991-25G H0991-500G H0991-100G
TCIAH0991-25GEA 18 EUR
TCIAH0991-25G TCIAH0991-500G TCIAH0991-100G
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone ≥96.0% (by GC)
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,2000 g/mol
Punto di ebollizione: 110°C
MDL Number: MFCD00040710
CAS Number: 7473-98-5
EINECS: 231-272-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e85ae67e8470380cfe86a69a7d05530785c1fed2&vid=e85ae67e8470380cfe86a69a7d05530785c1fed2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %