n-Butyl phenyl ether ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
N-butylphenylether
Purity: 99%
CAS No.: 1126-79-0
Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CH2CH3
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4970
Melting Point: -19°
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 1635559
MDL No.: MFCD00009438
Formula:
C₁₀H₁₄O Punto di ebollizione: 210…211 °C Punto di fusione: –19 °C Densità: 0,938 Flash Pt: 82 °C (179 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009438 CAS Number: 1126-79-0 EINECS: 214-426-1 |