Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Ethyl (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enoate, Ethyl 4,4,4-trifluorocrotonate
Purity: 98%
CAS No.: 25597-16-4
Molecular Formula: CF3CH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 168.12
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3601
Boiling Point: 113-115°
Beilstein Reference: 1707262
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009903
Formula:
C₆H₇F₃O₂ Peso molecolare: 168,12 g/mol Punto di ebollizione: 113…115 °C Densità: 1,125 Flash Pt: 25 °C (77 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009903 CAS Number: 25597-16-4 UN: 3272 ADR: 3,III |