Stampa…
m-Tolyl acetate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
A0659-25G A0659-500G
TCIAA0659-25GEA 28 EUR
TCIAA0659-25G TCIAA0659-500G
m-Tolyl acetate ≥99.0% (by GC)
m-Tolyl acetate
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 212°C
Punto di fusione: 12°C
Flash Pt: 95°C
MDL Number: MFCD00041910
CAS Number: 122-46-3
EINECS: 204-546-2
Merck Index: 14,02583
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf8ce6901522fd7adb57513de66e78064351b4e6&vid=cf8ce6901522fd7adb57513de66e78064351b4e6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %