m-Tolyl acetate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 122-46-3
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5020
Boiling Point: 100°/14mm
Beilstein Reference: 1862796
Merck Reference: 14,2583
MDL No.: MFCD00041910
Formula:
C₉H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 100 °C (14 mmHg) Densità: 1,050 Flash Pt: 95 °C (203 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041910 CAS Number: 122-46-3 EINECS: 204-546-2 Merck Index: 14,2583 |