1-Naphthoyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 879-18-5
Molecular Formula: C11H7ClO
Formula Weight: 190.63
Flash Point:
Formula:
C₁₁H₇ClO Punto di ebollizione: 118 °C (0,1 mmHg) Punto di fusione: 16…19 °C Densità: 1,265 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004002 CAS Number: 879-18-5 EINECS: 212-903-9 UN: 3265 ADR: 8,II |