Stampa…
1-Naphthoyl chloride 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
270380100 270380500
ACRO270380100EA 42.4 EUR
ACRO270380100 ACRO270380500
1-Naphthoyl chloride 99%
1-Naphthoyl chloride
Formula: C₁₁H₇ClO
Peso molecolare: 190,63 g/mol
Punto di ebollizione: 190 °C (35 mmHg)
Punto di fusione: 16…19 °C
Densità: 1,26 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00004002
CAS Number: 879-18-5
EINECS: 212-903-9
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to beige to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6510 to 1.6540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %