4,4'-Dihydroxydiphenylmethane ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 620-92-8
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 2049425
Formula:
C₁₃H₁₂O₂ Punto di fusione: 159…163 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002385 CAS Number: 620-92-8 EINECS: 210-658-2 |