N-Ethylcyclohexylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 5459-93-8
Molecular Formula: C8H17N
Formula Weight: 127.23
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4520
Odour: Amine-like
Boiling Point: 163-166°
Beilstein Reference: 2070280
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00003834
Formula:
C₈H₁₇N Punto di ebollizione: 163…166 °C Densità: 0,850 Flash Pt: 45 °C (113 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003834 CAS Number: 5459-93-8 EINECS: 226-733-8 ADR: 8,II |