Stampa…
2-Chlorophenyl acetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
C2120-25G C2120-5G
TCIAC2120-25GEA 90 EUR
TCIAC2120-25G TCIAC2120-5G
2-Chlorophenyl acetate ≥98.0% (by GC)
2-Chlorophenyl acetate
Formula: C₈H₇ClO₂
Punto di ebollizione: 103°C
Punto di fusione: –20°C
MDL Number: MFCD01632281
CAS Number: 4525-75-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dddca8736e6f4aad259f5739a701a7397912545d&vid=dddca8736e6f4aad259f5739a701a7397912545d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %