Stampa…

2,4-Dichlorothiazole ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

D3549-25G D3549-5G
TCIAD3549-25GEA 271 EUR
TCIAD3549-25G TCIAD3549-5G
2,4-Dichlorothiazole ≥98.0% (by GC)
2,4-Dichlorothiazole
Formula: C₃HCl₂NS
Peso molecolare: 154,0200 g/mol
Punto di ebollizione: 184°C
MDL Number: MFCD08691358
CAS Number: 4175-76-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8037328004592bd3a59453a0355292025076c78&vid=a8037328004592bd3a59453a0355292025076c78&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR