(S)-(+)-Nipecotic acid ≥96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
L-Nipecotic acid, (S)-(+)-3-Piperidinecarboxylic acid, (S)-Piperidine-3-carboxylic acid
Purity: 96+%
CAS No.: 59045-82-8
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 253-257°
Optical Rotation: +5° (c=1 in water)
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Peso molecolare: 129,16 g/mol Punto di fusione: 253…257 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01630807 CAS Number: 59045-82-8 |