(R)-(-)-Nipecotic acid ≥96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96+%
CAS No.: 25137-00-2
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 250-255°
Optical Rotation: -5° (c=1 in water)
Formula:
C₆H₁₁NO₂ Punto di fusione: 250…255 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01630787 CAS Number: 25137-00-2 |