(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 40371-51-5
Molecular Formula: C4H9NO3
Formula Weight: 119.12
MDL No.: MFCD00674110
Formula:
C₄H₉NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00674110 CAS Number: 40371-51-5 |