Stampa…
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
342430050 342430250
ACRO342430050EA 44 EUR
ACRO342430050 ACRO342430250
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid 96%
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Formula: C₄H₉NO₃
Punto di fusione: 200…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00674110
CAS Number: 40371-51-5
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -28° to -32° (20°C, 589 nm) (c=1, water)
Titration with HClO4 ≥95 %