Methyl-3-hydroxy-2-naphthoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 883-99-8
Molecular Formula: C12H10O3
Formula Weight: 202.21
Melting Point: 72-74°
Boiling Point: 205-207°/160mm
MDL No.: MFCD00004099
Formula:
C₁₂H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 205…207 °C (160 mmHg) Punto di fusione: 72…74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004099 CAS Number: 883-99-8 EINECS: 212-936-9 |