Ferrocenecarbaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Ferrocenecarboxaldehyde
39254.04
39254.09
39254.04EA
72.3
EUR
39254.04
39254.09
Ferrocenecarbaldehyde ≥97%
Ferrocenecarbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 12093-10-6
Molecular Formula: C11H10FeO
Formula Weight: 214.05
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive
MDL No.: MFCD00001429
Formula:
C₁₁H₁₀FeO Peso molecolare: 214,04 g/mol Punto di fusione: 124 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001429 CAS Number: 12093-10-6 EINECS: 235-158-1 |