Stampa…
2,4-Difluoro-5-nitrophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H32081.06 H32081.14
H32081.06EA 87.8 EUR
H32081.06 H32081.14
2,4-Difluoro-5-nitrophenol ≥98%
2,4-Difluoro-5-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 113512-57-5 Molecular Formula: C6H3F2NO3 Formula Weight: 175.09 Melting Point: 112-120° MDL No.: MFCD08443942
Formula: C₆H₃F₂NO₃
Punto di fusione: 112…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08443942
CAS Number: 113512-57-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II