Stampa…
2-Coumaranone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
A18617.03 A18617.06 A18617.14
A18617.03EA 30.4 EUR
A18617.03 A18617.06 A18617.14
2-Coumaranone ≥99%
2-Coumaranone
Purity: 99% CAS No.: 553-86-6 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 114689 MDL No.: MFCD00005856
Formula: C₈H₆O₂
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di ebollizione: 248…250 °C
Punto di fusione: 47…52 °C
Densità: 1,22
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005856
CAS Number: 553-86-6
EINECS: 209-052-0