Stampa…
2-Coumaranone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzofuran-2(3H)-one, Benzo[b]furan-2(3H)-one
154460010
ACRO154460010EA 14.4 EUR
ACRO154460010
2-Coumaranone 97%
2-Coumaranone
Formula: C₈H₆O₂
Peso molecolare: 134,13 g/mol
Punto di fusione: 47…52 °C
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005856
CAS Number: 553-86-6
EINECS: 209-052-0
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light orange Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥96.0 %