Boron trifluoride tetrahydrofuran complex (45,5% BF₃)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 462-34-0
Molecular Formula: C4H8BF3O
Formula Weight: 139.91
Flash Point: 92°(197°F)
Melting Point: 8-9°
Boiling Point: 180°
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00040372
Formula:
C₄H₈BF₃O Punto di ebollizione: 180 °C Punto di fusione: 8…9 °C Densità: 1,268 Flash Pt: 92 °C (197 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040372 CAS Number: 462-34-0 EINECS: 207-325-9 UN: 3265 ADR: 8,II |