2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
Purity: 97%
CAS No.: 402-14-2
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 98-102°
Beilstein Reference: 2732344
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00042447
Formula:
C₇H₅F₃N₂O₂ Punto di fusione: 98…102 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042447 CAS Number: 402-14-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |