2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 503309-11-3
Molecular Formula: C7H5BF4O2
Formula Weight: 207.92
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD03094995
Formula:
C₇H₅BF₄O₂ Punto di fusione: 113…115 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094995 CAS Number: 503309-11-3 |