(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 73401-74-8
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 131-134°
MDL No.: MFCD00065692
Formula:
C₉H₁₀O₃ Punto di fusione: 131…134 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00065692 CAS Number: 73401-74-8 |