4-Isopropylphenylacetic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 4476-28-2
Molecular Formula: C11H14O2
Formula Weight: 178.23
Melting Point: 51-52°
Beilstein Reference: 2328756
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Punto di fusione: 51…52 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041035 CAS Number: 4476-28-2 EINECS: 224-755-2 |