Stampa…
N-Butylphthalimide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2-Butylisoindoline-1,3-dione, N-(n-Butyl)phthalimide
A16020.06 A16020.14
A16020.06EA 28.5 EUR
A16020.06 A16020.14
N-Butylphthalimide ≥99%
N-Butylphthalimide
Purity: 99% CAS No.: 1515-72-6 Molecular Formula: C12H13NO2 Formula Weight: 203.24 Melting Point: 32-35° Boiling Point: 120-123°/5mm MDL No.: MFCD00039695
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 120…123 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 32…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039695
CAS Number: 1515-72-6
EINECS: 216-157-5