2,6-Dichloro-4-iodopyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 98027-84-0
Molecular Formula: C5H2Cl2IN
Formula Weight: 273.89
Melting Point: 161-165°
MDL No.: MFCD07368400
Formula:
C₅H₂CI₂IN Punto di fusione: 161…165 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07368400 CAS Number: 98027-84-0 |