4-(Ethylthio)benzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 84211-94-9
Molecular Formula: C9H10OS
Formula Weight: 166.24
Refractive Index: 1.6240
Boiling Point: 151-153°/15mm
MDL No.: MFCD01318145
Formula:
C₉H₁₀OS Punto di ebollizione: 151…153 °C (15 mmHg) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318145 CAS Number: 84211-94-9 |