Stampa…
4-Bromo-N,N-diethylaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
L03619.04 L03619.09
L03619.04EA 26.9 EUR
L03619.04 L03619.09
4-Bromo-N,N-diethylaniline ≥97%
4-Bromo-N,N-diethylaniline
Purity: 97% CAS No.: 2052-06-4 Molecular Formula: C10H14BrN Formula Weight: 228.13 Melting Point: 32-35° Boiling Point: 269-271° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013530
Formula: C₁₀H₁₄BrN
Peso molecolare: 228,13 g/mol
Punto di ebollizione: 269…271 °C
Punto di fusione: 32…35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013530
CAS Number: 2052-06-4
EINECS: 218-140-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III