Stampa…
4-Nitrophenylacetone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B21183.03 B21183.06 B21183.14
B21183.03EA 57.7 EUR
B21183.03 B21183.06 B21183.14
4-Nitrophenylacetone ≥98%
4-Nitrophenylacetone
Purity: 98% CAS No.: 5332-96-7 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: 61-64° Beilstein Reference: 1953054
Formula: C₉H₉NO₃
Peso molecolare: 179,18 g/mol
Punto di fusione: 61…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051518
CAS Number: 5332-96-7