Stampa…
4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
A18482.14 A18482.22
A18482.14EA 57.9 EUR
A18482.14 A18482.22
4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl ≥99%
4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 63242-14-8 Molecular Formula: C19H13BrO Formula Weight: 337.22 Melting Point: 155-158° Beilstein Reference: 2378429
Formula: C₁₉H₁₃BrO
Peso molecolare: 337,22 g/mol
Punto di fusione: 155…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209630
CAS Number: 63242-14-8