Stampa…
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Tris(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)amine, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine, Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine
T1231-25G T1231-500G T1231-100G
TCIAT1231-25GEA 28 EUR
TCIAT1231-25G TCIAT1231-500G TCIAT1231-100G
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine ≥90.0% (by GC)
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
Formula: C₁₅H₃₃NO₆
Peso molecolare: 323,43 g/mol
Punto di ebollizione: 171°C
Flash Pt: 162°C
MDL Number: MFCD00010748
CAS Number: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a9d1656ca29318ef89d9edd3821e3924ad978e7&vid=5a9d1656ca29318ef89d9edd3821e3924ad978e7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %